ALD00140
3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
59-63 °C
Chaîne SMILES
FS(C1=CC(OC)=C(OC)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C8H9FO4S/c1-12-7-4-3-6(14(9,10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
LCEVVNNKUAEPJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.