Principaux documents
ALD00012
Sigma-Aldrich
Benzyl (E)-2-(2-oxobenzofuran-3(2H)-ylidene)acetate
95% (HPLC)
100 MG
8,70 €
8,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
8,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
8,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95% (HPLC)
Forme
flakes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C(C2=C(O3)C=CC=C2)/C3=O
InChI
1S/C17H12O4/c18-16(20-11-12-6-2-1-3-7-12)10-14-13-8-4-5-9-15(13)21-17(14)19/h1-10H,11H2/b14-10+
Clé InChI
HXSOJKAKJXISCE-GXDHUFHOSA-N
Catégories apparentées
Application
Building block used as a substrate in phosphine-catalyzed domino sequences. This versatile compound can be used to synthesize a wide scope of spirocyclic benzofuranone scaffolds.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable