ADE001308
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-ol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClN2O
Poids moléculaire :
168.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
Oc1nc2[nH]ccc2cc1Cl
InChI
1S/C7H5ClN2O/c8-5-3-4-1-2-9-6(4)10-7(5)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
IPOFWBHQWOFZAH-UHFFFAOYSA-N