A9584
N-Acetoxy-N-acetyl-4-chlorobenzenesulfonamide
≥98%
Synonyme(s) :
O-Acetyl-N-(4-chlorophenylsulfonyl)acethydroxamic acid, HOPO
About This Item
Pureté
≥98%
Forme
flakes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)ON(C(C)=O)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H10ClNO5S/c1-7(13)12(17-8(2)14)18(15,16)10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GWYBSWWLKXEDLB-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable