A8784
N-Acetylputrescine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Monoacetyl-1,4-diaminobutane hydrochloride, N-(4-Aminobutyl)acetamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(=O)NCCCCN
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(9)8-5-3-2-4-7;/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9);1H
Clé InChI
XBECFEJUQZXMFE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable