Principaux documents
A76125
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)3SO3Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
148 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].NCCCS([O-])(=O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable