Principaux documents
A74009
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥99%
Pf
210-215 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2