Principaux documents
A35607
Sigma-Aldrich
3-Allylrhodanine
99%
Synonyme(s) :
3-Allyl-2-thioxo-4-thiazolidinone
25 G
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
113,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
139 °C/6 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Densité
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable