Documents
A0254
Sigma-Aldrich
4-Aminobenzoic acid potassium salt
97%
Synonyme(s) :
PABA, Potassium 4-aminobenzoate
About This Item
Formule linéaire :
C7H6NO2K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to beige
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3