96260
Z-Gly-Phe
≥99.0%
Synonyme(s) :
Z-glycyl-L-phenylalanine
About This Item
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +40±1°, c = 2.5% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
125-132 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20N2O5/c22-17(12-20-19(25)26-13-15-9-5-2-6-10-15)21-16(18(23)24)11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1
Clé InChI
FLGYJBNDDWLTQR-INIZCTEOSA-N
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable