Principaux documents
96083
Sigma-Aldrich
Z-Dab-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Z-L-2,4-diaminobutyric acid, Z-Dbu-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro Beilstein :
2288043
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Activité optique
[α]20/D −9.5±0.5°, c = 1% in H2O
Pf
194-196 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c13-7-6-10(11(15)16)14-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
KXMSCBRTBLPGIN-JTQLQIEISA-N
Autres remarques
Mono-protected derivative of L-2,4-diaminobutyric acid; used e.g. for the synthesis of α-amino-γ-guanidino butyric acid; synthesis of an analog of virginiamycin
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
F. Brtnik et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 41, 2969-2969 (1976)
H. Arold et al.
J. Prakt. Chem., 317, 682-682 (1975)
M.J.O. Anteunis et al.
Bull. Soc. Chim. Belg., 97, 135-135 (1988)