96018
Z-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Z-O-benzyl-L-tyrosine
About This Item
Pureté
≥98.0% (TLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO5/c26-23(27)22(25-24(28)30-17-20-9-5-2-6-10-20)15-18-11-13-21(14-12-18)29-16-19-7-3-1-4-8-19/h1-14,22H,15-17H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
Clé InChI
IPAODWFPTVIUSZ-QFIPXVFZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable