Documents
94532
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
puriss., ≥99.5% (T)
Synonyme(s) :
4-Piperidone ethylene acetal hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.64
Numéro Beilstein :
7304914
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.5% (T)
Forme
crystals
Pf
193-197 °C
193-198 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
Clé InChI
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable