Principaux documents
944710343
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H45NP2
Poids moléculaire :
361.53
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solution
Informations légales
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.