94439
tert-Butyllithium solution
1.6-3.2 M in heptane
Synonyme(s) :
Lithium-2-methyl-2-propanide, t-BuLi
175,00 €
About This Item
175,00 €
Produits recommandés
Forme
solution
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life
Concentration
1.6-3.2 M in heptane
Densité
0.69 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Li]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;
Clé InChI
BKDLGMUIXWPYGD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter