Principaux documents
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-Hexanolide
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-δ-Methyl-δ-valerolactone, (R)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.14
Beilstein:
5241702
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves