940674
DBCO-NHCO-PEG4-amine TFA
≥95%
Synonyme(s) :
15-Amino-N-[3-(11,12-didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-3-oxopropyl]-4,7,10,13-tetraoxapentadecanamide, 4,7,10,13-Tetraoxapentadecanamide, 15-amino-N-[3-(11,12-didehydrodibenz[b,f]azocin-5(6H)-yl)-3-oxopropyl], ADIBO-PEG4-amine TFA
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Couleur
colorless to yellow-brown
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(NCCC(=O)N1C=2C=CC=CC2C#CC=3C=CC=CC3C1)CCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H37N3O6.C2HF3O/c30-13-16-36-18-20-38-22-21-37-19-17-35-15-12-28(33)31-14-11-29(34)32-23-26-7-2-1-5-24(26)9-10-25-6-3-4-8-27(25)32;3-2(4,5)1-6/h1-8H,11-23,30H2,(H,31,33);1H
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable