937460
XPhos Pd G6 Br
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Couleur
white to beige
Groupe fonctionnel
(Palladium)
phosphine
Chaîne SMILES
Br[Pd]([P](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3=CC=CC=C3C4=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C4C(C)C)C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable