935557
3-O-p-Coumaroylquinic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3-O-p-Coumaroylquinic acid, (1S,3R,4R,5R)-1,3,4-Trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]cyclohexanecarboxylic acid,, 3-O-p-Coumarylquinic acid, Cinnamic acid, p-hydroxy-, 3-ester with 1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, Cyclohexanecarboxylic acid, 1,3,4-trihydroxy-5-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-, (1S,3R,4R,5R)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
solid
Couleur
white to light yellow
Point d'ébullition
613.2 °C
Densité
1.554 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C1)O
InChI
InChI=1S/C16H18O8/c17-10-4-1-9(2-5-10)3-6-13(19)24-12-8-16(23,15(21)22)7-11(18)14(12)20/h1-6,11-12,14,17-18,20,23H,7-8H2,(H,21,22)/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable