Principaux documents
932817
Sigma-Aldrich
Tweezer Kit
Reverse Action, Stainless
Synonyme(s) :
Tweezer, Grippers, Tweezers
1 EACH
402,00 €
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
402,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
402,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
EMS techware
Application
Tweezer kit: Specially intended for applications where a highly precise self-closing action is required such as in microscopy and assembly applications. Swiss made reverse action tweezers are comfortable for soldering, insertion/extraction, and anti-wicking.
OAL: 125 mm. Width: M: 8 mm. Gap: N:1.5 mm. Tip length: P: 60 mm.