930601
VH032-cyclopropane-F
≥95%
Synonyme(s) :
(S,R,S)-AHPC-cyclopropane-F, (2S,4R)-1-((S)-2-(1-Fluorocyclopropane-1-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (2S,4R)-1-[(S)-2-(1-Fluorocyclopropan-1-ylcarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]-4-hydroxy-N-[2-hydroxy-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]pyrrolidine-2-carboxamide, N-[(1-fluorocyclopropyl)carbonyl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[2-hydroxy-4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-, (4R)-, L-Prolinamide
205,00 €
About This Item
205,00 €
Produits recommandés
ligand
VH032
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C([C@@H](NC(=O)C1(F)CC1)[C@@](C)(C)C)(=O)N2[C@H](C(NCC3=C(O)C=C(C=C3)C4=C(C)N=CS4)=O)C[C@@H](O)C2
Clé InChI
OKBLHQUBMCCFKE-LVCYWYKZSA-N
Catégories apparentées
Application
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Autres remarques
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG3
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable