Principaux documents
929913
Sigma-Aldrich
24R,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
(3R,6R)-2-(Methyl-d3)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-octahydro-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-hydroxy-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-heptane-1,1,1-d3-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27D6H38O3
Poids moléculaire :
422.67
Code UNSPSC :
12142200
Nomenclature NACRES :
NA.12
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Changement de masse
M+6
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable