Principaux documents
928623
Sigma-Aldrich
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, black
Synonyme(s) :
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
1 EACH
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
112,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Nomenclature NACRES :
NA.25
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box Black
Catégories apparentées
Application
Chamfered tips are ideal for dispensing between delicate surfaces or making exact, repeatable micro-deposits. The tips are designed with a special outer diameter taper that prevents wicking for greater deposit accuracy.