927678
Pomalidomide-difluoroPEG1-C4-piperazine Hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
2-(2,2-Difluoro-3-(4-(piperazin-1-yl)butoxy)propoxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)acetamide hydrochloride
559,00 €
About This Item
559,00 €
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(COCC(F)(F)COCCCCN4CCNCC4)=O)=O)NC1=O.Cl
InChI
1S/C26H33F2N5O7.ClH/c27-26(28,15-39-13-2-1-10-32-11-8-29-9-12-32)16-40-14-21(35)30-18-5-3-4-17-22(18)25(38)33(24(17)37)19-6-7-20(34)31-23(19)36;/h3-5,19,29H,1-2,6-16H2,(H,30,35)(H,31,34,36);1H
Clé InChI
VNTZNMLSYIMLPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Targeted Protein Degradation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable