Principaux documents
92759
Sigma-Aldrich
tert-Butyl trimethylsilylacetate
≥95.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H20O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.34
Beilstein:
1930256
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417
n20/D 1.418 (lit.)
pb
67 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-9(2,3)11-8(10)7-12(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clé InChI
HOHBQWITMXOSOW-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the synthesis of α,β-unsaturated esters[1]; Formation of β-keto esters[2][3]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 2737-2737 (1976)
S.L. Hartzell et al.
Tetrahedron Letters, 1403-1403 (1974)
Tetrahedron Letters, 2757-2757 (1976)