Key Documents
92750
Sigma-Aldrich
Dimethyl trimethylsilylmethylphosphonate
≥97.0%
Synonyme(s) :
[(Trimethylsilyl)methyl]-phosphonic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiCH2P(O)(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.26
Numéro Beilstein :
2412153
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
Point d'ébullition
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
Clé InChI
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of phosphonato-phosphine palladacycles
  • Studying the synthetic applications of phosphoryl-stabilized anions
  • Peterson olefination reactions
  • Dilithiation and transmetalation
Autres remarques
Reagent for the preparation of olefinic sugar phosphonates; For the direct methylenation of carbonyl compounds
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A. Sekiguchi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1385-1385 (1978)
H. Paulsen et al.
Chemische Berichte, 108, 1732-1732 (1975)