927457
SDASO-S crosslinker
≥95%
Synonyme(s) :
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethyl)sulfinyl)propanoate, Succinimidyl diazirine sulfoxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pf
87 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCS(CCC1(N=N1)C)=O)ON2C(CCC2=O)=O
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable