Principaux documents
926205
Sigma-Aldrich
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®]
Takasago
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C78H106O12P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1398.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Application
Ru(OAc)2[(S)-dtbm-SEGPHOS®] is a ruthenium catalyst for asymmetric hydrogenation of olefins.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informations légales
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Selective and Scalable Synthesis of Sugar Alcohols by Homogeneous Asymmetric Hydrogenation of Unprotected Ketoses
Tindall J D, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 60(2) (2020)