Principaux documents
926108
Sigma-Aldrich
(S)-RUCY-XylBINAP
Takasago
Synonyme(s) :
RuCl[(S)-daipena][(S)-xylbinap]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C71H73ClN2O2P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1184.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
Clé InChI
VBDGCLWXZBVBHR-UCPQXOCLSA-M
Catégories apparentées
Application
(S)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
Informations légales
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and