Documents
925071
Sigma-Aldrich
Hydroxyde de bis(éthylènediamine)cuivre(II) solution
Technipur®, 1.0 M in H2O
Synonyme(s) :
Complexe cuivre(II)-éthylènediamine
About This Item
Formule linéaire :
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in H2O
Chaîne SMILES 
O[Cu]O.NCCN.NCCN
InChI
1S/2C2H8N2.Cu.2H2O/c2*3-1-2-4;;;/h2*1-4H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
WATCRQGYOIZIHC-UHFFFAOYSA-L
Application
Bis(ethylenediamine)copper(II) hydroxide is a solvent used to measure viscosity of cellulose.
Informations légales
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Conversion of various types of lignocellulosic biomass to fermentable sugars using kraft pulping and enzymatic hydrolysis.
Buzala K P, et al.
Wood Science and Technology, 51(4), 873-885 (2017)
Determination of intrinsic viscosity-molecular weight relationship for cellulose in BmimAc/DMSO solutions.
Liu J, et al.
Cellulose, 23(4), 2341-2348 (2018)