Key Documents
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.19
Numéro Beilstein :
20503
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O