924091
Alkyne-a-TCO
≥95%
Synonyme(s) :
(R,E)-1-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)-trans-cyclooctene, Clickable axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Couleur
colorless
Groupe fonctionnel
(Alkyne)
Température de stockage
−20°C
Application
Other new a-TCOs:
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable