Product 922749 Poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) is end capped with hydroxy (OH) group similar to 925632.
922390
Poly (2-(N-3-Sulfopropyl-N,N-dimethyl ammonium)ethyl methacrylate)
Mn 20,000
Synonyme(s) :
PDMAPS, PSBMA
About This Item
Produits recommandés
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
For product 922749 how it is end capped?