Principaux documents
92231
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, Wacker Chemie AG, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
Siloxane HSi2
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2SiH]2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.32
Beilstein:
1733364
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Essai
≥98.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Indice de réfraction
n20/D 1.370 (lit.)
pb
70-71 °C (lit.)
Densité
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
Clé InChI
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9.99 °C - closed cup