921602
Nickel oxide nanoparticle ink
2.5 wt. %, viscosity 1.3 cP
Synonyme(s) :
NiO dispersion, NiO ink, Nickel oxide dispersion
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension
Niveau de qualité
Concentration
2.5 wt. %
Viscosité
1.3 cP
Densité
0.8 g/mL at 25 °C
InChI
1S/Ni.O
Clé InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Notes préparatoires
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn (50W, 1min/100mL) or bath (5min/100mL). Optionally filter through 0.45μm PP or PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited films at 80°C - 120°C.
- Thickness optimization may be necessary.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
56.3 °F
Point d'éclair (°C)
13.5 °C
Articles
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.