920959
Graphene, monolayer film
on Si/SiO2 wafer, diam. 100 mm (4 in.)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Monolayer Graphene on Si/SiO2 wafer, diam. 100 mm (4 in.)
Description
Graphene Coverage: 100% with sporadic adlayers
Metal Impurities: 1.00e10 – 5.00e10 (at/cm) substrate
Monolayer Graphene Transparency: >97%
Raman D/G ratio: Indistinguishable to 0.03
Substrate Type/Doping: P/B
430 Ω/sq ±50 Ω/sq
Niveau de qualité
Résistivité
1-10 Ω-cm
Diamètre
100 mm (4 in.)
Granulométrie
>40 μm
Propriétés du semi-conducteur
(mobility>2700 cm2/V·s) (FET mobility)
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Stockage et stabilité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable