919950
3-(([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio)-6-methyl-1,2,4,5-tetrazine
>98%
Synonyme(s) :
b-Tz, Minimal tetrazine
113,00 €
About This Item
113,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
>98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Chaîne SMILES
S(Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)c1nnc(nn1)C
Clé InChI
YATUIOCNNCZRCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Supporting products
PdCl2(dppf): 697230
Ag2O: 226831
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable