919276
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 500 nm, 1 mg/mL in water
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
174,00 €
About This Item
174,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in water
Fluorescence
FWHM 20-28 nm
λem 500 nm
, quantum yield ≥50%
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Attention
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.