Principaux documents
918016
Sigma-Aldrich
Air adaptor
for 3 mL Cartridge
1 EACH
78,50 €
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
78,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106401
Nomenclature NACRES :
NA.23
78,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Air adaptor, for 3 mL Cartridge, 1 EA
Niveau de qualité
Application
The air adaptor connects cartridge to the air output of a fluid dispenser unit, such as a 3D bioprinter. Each adapter assembly is precision molded for secure attachment to the cartridge with minimal effort, making its connection to the air output of a fluid dispensing unit fast and seamless