917974
BocA1V2PF2
Synonyme(s) :
(S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, IAP E3 ligase lead for protein degrader research, SNIPER building block
436,00 €
About This Item
436,00 €
Produits recommandés
ligand
BocA1V2PF2
Niveau de qualité
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C30H43FN4O7/c1-18(32-29(41)42-30(2,3)4)25(36)34-24(20-9-6-5-7-10-20)27(38)35-16-8-11-23(35)26(37)33-22(28(39)40)17-19-12-14-21(31)15-13-19/h12-15,18,20,22-24H,5-11,16-17H2,1-4H3,(H,32,41)(H,33,37)(H,34,36)(H,39,40)/t18-,22-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
LNJCHGKSSPMNRM-IMNFJDCFSA-N
Catégories apparentées
Application
BocA1V2PF2 conjugates are also available for degrader synthesis. Browse our full synthesis offering here for streamlining
SNIPER and PROTAC® degrader libraries: Degrader Building Blocks
917443BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
917958 BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
916692 BocA1V2PF2-NHPEG3-NH2
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable