Principaux documents
91716
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-isopropyl-2-oxazoline
≥97.0% (CHN)
Synonyme(s) :
(S)-(−)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-4-isopropyloxazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H24NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.43
Beilstein:
5879302
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥97.0% (CHN)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −48±3°, c = 1% in chloroform
Pf
85-90 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H24NOP/c1-18(2)22-17-26-24(25-22)21-15-9-10-16-23(21)27(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20/h3-16,18,22H,17H2,1-2H3/t22-/m1/s1
Clé InChI
OUQSAXROROGQEE-JOCHJYFZSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable