917079
PhotoHA™-IRG, methacrylated hyaluronic acid bioink kit, with Irgacure
Synonyme(s) :
3D Bioprinting, Bioink, HAMA, Hyaluronic acid
About This Item
Produits recommandés
Description
Methacrylated hyaluronic acid:
Degree of methacrylation: ≥ 45-65%
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Poids mol.
Mw 100-150 kDa
Composition
Product components :
Methacrylated hyaluronic acid (100 mg)
Irgacure photoinitiator (100 mg)
Température de stockage
−20°C
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2