Principaux documents
915254
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), acrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping material
50 G
401,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
401,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ZrO2
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
Taille des particules
5 nm (core)
Groupe fonctionnel
acrylate
Chaîne SMILES 
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Clé InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Application
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Caractéristiques et avantages
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains acrylate functionality designed to crosslink with acrylate and vinyl monomers.
  • Balanced surface coverage that provides both improved formulation stability and dispersibility without sacrificing refractive index.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F
Point d'éclair (°C)
46 °C
Articles
Target applications for the ZrO2 include AR/VR, optical devices such as diffractive optical elements, wafer-level optics, sensors, and micro-lens arrays, and various display technologies including organic light-emitting diodes, quantum dots, and mini and micro light-emitting diodes.