Principaux documents
913847
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
Synonyme(s) :
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Formule linéaire :
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Concentration
10 % (w/w) in ethanol
Taille des particules
400 nm
Dimension de pores
non-porous
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F
Point d'éclair (°C)
16 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)