Principaux documents
912808
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-50L
500 MG
286,00 €
286,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
286,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
286,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
powder
Application(s)
advanced drug delivery
Température de stockage
2-8°C
Description générale
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50L is a component of our NanoFabTx drug formulation screening kits (917796, 915408), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50L is a pegylated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
Application
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50L can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation screening kits (917796, 915408).
Informations légales
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable