911925
NanoFabTx™ microfluidic chip
for 1-5 μm particles
Synonyme(s) :
Microfluidic kit, Microparticle, NanoFabTx™, Nanoformulation
486,00 €
About This Item
486,00 €
Produits recommandés
Description
Microfludic hardware kit component for synthesizing 1-5 μm microparticles
Kit components :
- Microfluidic chip x 1
Niveau de qualité
Application(s)
advanced drug delivery
Description générale
Application
Informations légales