Documents
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Contient
<300 ppm HQ as stabilizer
Couleur
colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
Clé InChI
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.9 °F
Point d'éclair (°C)
> 110.5 °C