Principaux documents
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
L-Methionine-13C5
100 MG
1 290,00 €
1 290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
1 290,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C5H11NO2S
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable