Principaux documents
908320
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric-4,5-13C2 acid solution
1 mg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C4H10O4
Poids moléculaire :
148.13
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
1 mg/mL in methanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH2]CC(C)C(O)=O)=O
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C