Principaux documents
90802
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium bromide
≥98.0%
Synonyme(s) :
Methyltributylammonium bromide
100 G
239,00 €
239,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
239,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2)3N(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.29
Beilstein:
3704268
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
239,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.BrH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DHAWHVVWUNNONG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable